Merck
L434574
ETHYL (2Z)-2-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-5-[4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H24N2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
492.555
Número MDL:
Otras notas