Merck
L428477
4-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-PYRIDINYL)-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18FN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
403.417
Número MDL:
Otras notas