Merck
L416541
2-{[2-(4-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-(4-CHLOROPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H18BrClN2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
545.908
Número MDL:
Otras notas