Merck
L413836
2-{[4-ALLYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H20N4O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
400.525
Número MDL:
Otras notas