Merck
L410551
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-(((5-ME-2-FURYL)METHYLENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H14N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
314.368
Número MDL:
Otras notas