Merck
L402028
4-(2-((3-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H20ClN3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
469.951
Número MDL:
Otras notas