Merck
L396214
4-BROMO-2-(2-(4-FLUOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H13BrClFN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
475.705
Número MDL:
Otras notas