Merck
L395129
2-ETHOXY-4-((E)-{[(5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H32N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
504.588
Número MDL:
Otras notas