Merck
L387290
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C34H34N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
566.66
Número MDL:
Otras notas