Merck
L384747
4-BROMO-2-(2-(((4-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17BrClN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
514.767
Número MDL:
Otras notas