Documentos
L380000-HH
DCI Activator
configured for ABI, 0.25M
Sinónimos:
DCI activator solution
About This Item
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 6 × 180 mL (L380018-06)
concentración
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibilidad
configured for ABI
Nota de preparación
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)