Merck
L365122
N'-[(3Z)-1-BENZYL-5-NITRO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-2,4-DICHLOROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H14Cl2N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
469.287
Número MDL:
Otras notas