Merck
L361755
(2E)-2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-3-[3-(3-FLUORO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-PROPENENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H17FN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
452.514
Número MDL:
Otras notas