Merck
L360651
(3Z)-5-BROMO-3-{3-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE}-1-HEXYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H29BrN2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
589.575
Número MDL:
Otras notas