Merck
L355437
2-AMINO-1-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-7,7-DIMETHYL-4-[5-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H26ClN3OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
484.086
Número MDL:
Otras notas