Merck
L349720
N-(2-FURYLMETHYL)-2-{[(2E)-3-(2-FURYL)-2-PROPENOYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
396.469
Número MDL:
Otras notas