Merck
L341207
5-(3-FLUOROPHENYL)-2-(2-FURYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H15FN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
334.353
Número MDL:
Otras notas