Merck
L340243
9-CHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEX[2]EN]-3'-OL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H19ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
366.851
Número MDL:
Otras notas