Merck
L336750
2-({4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANOYL}AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H16N2O4S3
Número de CAS:
Peso molecular:
432.542
Número MDL:
Otras notas