Merck
L335762
2-({3-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOYL}AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14N2O4S3
Número de CAS:
Peso molecular:
418.515
Número MDL:
Otras notas