Merck
L335304
(5Z)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H12N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
352.371
Número MDL:
Otras notas