Merck
L333433
2-[(5Z)-5-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H15NO5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
353.418
Número MDL:
Otras notas