Merck
L332895
2-[(5E)-5-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H13Cl2NO3S3
Número de CAS:
Peso molecular:
422.374
Número MDL:
Otras notas