Merck
L313769
N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C33H30N6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
574.71
Número MDL:
Otras notas