Merck
L309583
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H26BrN5O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
612.507
Número MDL:
Otras notas