Merck
L293393
2-((4-TERT-BUTYLBENZYL)SULFANYL)-5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H24N2OS3
Número de CAS:
Peso molecular:
416.63
Número MDL:
Otras notas