Merck
L292427
2-[(2,5-DIMETHYLBENZYL)SULFANYL]-3-(4-ETHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H28N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
476.664
Número MDL:
Otras notas