Merck
L291986
N-(3,5-DICHLOROPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H21Cl2N3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
530.499
Número MDL:
Otras notas