Merck
L285420
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-({5-[(4-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H17N3O4S3
Número de CAS:
Peso molecular:
447.557
Número MDL:
Otras notas