Merck
L282685
4-BR-2-(2-((4-FLUOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H17BrFN3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
486.366
Número MDL:
Otras notas