Merck
L269565
4-BROMO-2-(2-(3-CHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H13BrCl2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
492.159
Número MDL:
Otras notas