Merck
L254428
4-METHYL-N-(1-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-2-(3-NITROPHENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
395.419
Número MDL:
Otras notas