Merck
L240192
4-CL-N-(4-((2-(3-PH-2-PROPENYLIDENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18ClN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
439.924
Número MDL:
Otras notas