Merck
L237744
N'-(3-ALLYL-2-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-(2-CHLOROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H17ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
344.801
Número MDL:
Otras notas