Merck
L234141
2-METHOXY-4-(2-((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21BrN2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
513.349
Número MDL:
Otras notas