Merck
L232084
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H20N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
416.505
Número MDL:
Otras notas