Merck
L225347
3-AMINO-N,N-DIETHYL-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-CYCLOHEPTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H23N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
317.456
Número MDL:
Otras notas