Merck
L223212
2-AMINO-1-(3-CYANO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIEN-2-YL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H23FN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
458.562
Número MDL:
Otras notas