Merck
L213489
2,4,6-TRICHLORO-N'-(1-(4-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H11Cl3N6O
Número de CAS:
Peso molecular:
409.665
Número MDL:
Otras notas