Merck
L213241
2-METHYL-3-NITRO-N-{2-[((2E)-2-{1-[3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL]ETHYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20N8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
484.478
Número MDL:
Otras notas