Merck
L213071
3-((2-BROMOPHENOXY)ME)-N'-(1-(3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PH)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19BrN6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
491.351
Número MDL:
Otras notas