Merck
L212555
1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-N'-((E)-{2-BROMO-6-ETHOXY-4-[(2-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)-4-(1-PYRROLIDINYLMETHYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H30BrN9O4
Número de CAS:
Peso molecular:
624.502
Número MDL:
Otras notas