Merck
L200530
N-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-9-FLUORO-7-HYDROXY-3-METHYL-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H25FN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
440.476
Número MDL:
Otras notas