Merck
L199486
ETHYL 4-[(6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-5-YL)CARBONYL]-1-PIPERAZINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H21N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
371.396
Número MDL:
Otras notas