Merck
L198544
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
348.405
Número MDL:
Otras notas