Merck
L197092
2-IMINO-10-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H22N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.437
Número MDL:
Otras notas