Merck
L196924
2-IMINO-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H22N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
450.504
Número MDL:
Otras notas