Merck
L194484
2-[4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)-1-PIPERAZINYL]-3-[(Z)-(3-ISOPROPYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H33N5O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
623.755
Número MDL:
Otras notas