Merck
L190780
4-AMINO-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-3-PHENYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H20N4O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
364.491
Número MDL:
Otras notas