Merck
L187704
(3-AMINO-6-PHENYLTHIENO(2,3-B)PYRIDIN-2-YL)(2,4-DICHLOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H12Cl2N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
399.301
Número MDL:
Otras notas